Learn More
4-Trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, 97%
Codice prodotto. 11323696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11323696 5 g 5g
11333696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11323696 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14815.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6999-19-5 | C7H14OSi | 142.273 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6999-19-5
Formula molecolare C7H14OSi
Molecular Weight (g/mol) 142.273
Numero MDL MFCD00190213
InChI Key HJJSDJHRTMFJLP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-2-ol, 1-trimethylsilylbut-1-yne-3-ol, +/-4-trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, acmc-20mpjc, 3-butyn-2-ol, 4-trimethylsilyl-, 2s, acmc-1bfey, hjjsdjhrtmfjlp-uhfffaoysa, 3-butyn-2-ol,4-trimethylsilyl
PubChem CID 2760828
IUPAC Name 4-trimethylsilylbut-3-yn-2-ol
SMILES CC(C#C[Si](C)(C)C)O
Specifica
Punti di ebollizione 126°C to 129°C
Materiale o nome chimico 4-Trimethylsilyl-3-butyn-2-ol
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 57°C (135°F)
Indice di rifrazione 1.446
Densità 0.846
Numero UN UN1987
Beilstein 1923632
Peso formulazione 142.27
Percent Purity 97%