Learn More
4-Vinylbenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10412985 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10412985 1 g Bottiglia in vetro 1g
10320194 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10412985 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 359810010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2156-04-9 | Molecular Formula: C8H9BO2 | Molecular Weight: 147.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2156-04-9
Formula molecolare C8H9BO2
Molecular Weight (g/mol) 147.97
Numero MDL MFCD00239441
InChI Key QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Vinylbenzeneboronic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 190°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 16, IV, 1676
Sinonimo 4-vinylphenylboronic acid, 4-vinylbenzeneboronic acid, 4-vinylphenyl boronic acid, 4-ethenylphenyl boronic acid, 4-vinylboronic acid, p-styrylboronic acid, p-vinylphenylboronic acid, styrene-4-boronic acid, boronic acid, 4-ethenylphenyl, 4-styreneboronic acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,dmso,dmf,thf,diethyl ether
IUPAC Name (4-ethenylphenyl)boronic acid
PubChem CID 2734393
Peso formulazione 147.97
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Vinylbenzeneboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.