Learn More
4-Vinylbenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Vinylbenzoic Acid |
| CAS | 1075-49-6 |
| Formula molecolare | C9 H8 O2 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(C=C)cc1 |
| IUPAC Name | 4-ethenylbenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 148.16 |
| Peso formulazione | 148.0524 |