Learn More
4-Vinylbenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30454233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454233 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454233 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV37100025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Vinylbenzoic Acid
CAS 1075-49-6
Formula molecolare C9 H8 O2
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(C=C)cc1
IUPAC Name 4-ethenylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Peso formulazione 148.0524