Learn More
4-Vinylbenzyl acetate, 95%, stabilized
Codice prodotto. 10632952 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10632952
Marca: Thermo Scientific Acros 422500250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1592-12-7 | C11H12O2 | 176.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1592-12-7
Formula molecolare C11H12O2
Molecular Weight (g/mol) 176.22
Numero MDL MFCD00078265
InChI Key LEIKPUSDAWATBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-vinylbenzyl acetate, 4-ethenylphenyl methyl acetate, 4-acetoxymethylstyrene, 4-vinylbenzylacetate, p-acetoxymethylstyrene, 4-vinylphenyl methyl acetate, 4-ethenylbenzenemethanol acetate, benzenemethanol,4-ethenyl-, 1-acetate
PubChem CID 2735161
IUPAC Name (4-ethenylphenyl)methyl acetate
SMILES CC(=O)OCC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Vinylbenzyl acetate
Nota nome Stabilized
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore White
Densità 1.5300g/mL
Punti di ebollizione 125°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5350 to 1.538
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.53
Stabilizzatore 0.1 % hydroquinone
Peso formulazione 176.22
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Vinylbenzyl acetate, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.