Learn More
4-Vinylphenol, 95%, 10% solution in propylene glycol, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11904671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11904671 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
11914671 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11904671 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434040250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2628-17-3 | Molecular Formula: C8H8O | Molecular Weight: 120.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2628-17-3 , 57-55-6
Formula molecolare C8H8O
Molecular Weight (g/mol) 120.16
InChI Key FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-vinylphenol, 4-hydroxystyrene, p-vinylphenol, p-hydroxystyrene, phenol, 4-ethenyl, 4-vinylphenol, 10 wt.% in propylene glycol, phenol, p-vinyl, unii-oa7v1sm8yl, fema no. 3739, poly 4-hydroxystyrene
PubChem CID 62453
ChEBI CHEBI:1883
IUPAC Name 4-ethenylphenol
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Vinylphenol
CAS min. % 89.0, 9.0
CAS max % 91.0, 11.0
Colore Colorless to Orange
Densità 1.0390g/mL
Punti di ebollizione 189°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 9 to 15% (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4420 to 1.4520 (20°C, 589nm)
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.039
Peso formulazione 120.16
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Vinylphenol, 10% solution in propylene glycol