Learn More
4-Vinylpyridine, 95%, stabilized
Codice prodotto. 10464015 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10464015 1 L Bottiglia in vetro 1L
10399073 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10326550 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10464015 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140910010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-43-6 | C7H7N | 105.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-43-6 , 123-31-9
Formula molecolare C7H7N
Molecular Weight (g/mol) 105.14
Numero MDL MFCD00006447
InChI Key KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-vinylpyridine, pyridine, 4-ethenyl, pyridine, 4-vinyl, gamma-vinylpyridine, unii-i56g67xm8d, ccris 5240, 4vp, 4-pyridylethylene, 4-vinyl-pyridine, 4-vinyl pyridine
PubChem CID 7502
IUPAC Name 4-ethenylpyridine
SMILES C=CC1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Vinylpyridine
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -20°C
Densità 0.9890g/mL
Punti di ebollizione 171°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)CH=Ch2
Indice di rifrazione 1.5500 to 1.5520
Quantità 1 L
Beilstein 20, II, 170
Gravità specifica 0.989
Informazioni di solubilità Solubility in water: 29g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,in diluted acids,slightly soluble in diethyl ether
Stabilizzatore 80 to 150ppm hydroquinone
Viscosità <3 cps (20°C)
Peso formulazione 105.14
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Vinylpyridine, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.