Learn More
4-Vinylpyridine, 96%, low polymer, stab. with 100ppm hydroquinone
Codice prodotto. 15449085
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15449085 500 mL 500mL
15429085 25 mL 25mL
15439085 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15449085 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H36621.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-43-6 | C7H7N | 105.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-43-6
Formula molecolare C7H7N
Molecular Weight (g/mol) 105.14
Numero MDL MFCD00006447
InChI Key KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-vinylpyridine, pyridine, 4-ethenyl, pyridine, 4-vinyl, gamma-vinylpyridine, unii-i56g67xm8d, ccris 5240, 4vp, 4-pyridylethylene, 4-vinyl-pyridine, 4-vinyl pyridine
PubChem CID 7502
IUPAC Name 4-ethenylpyridine
SMILES C=CC1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Vinylpyridine
Nota nome stabilized with 100ppm hydroquinone
Densità 0.984
Punti di ebollizione 61°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 51°C (124°F)
Indice di rifrazione 1.5512
Quantità 500 mL
Numero UN UN3073
Peso formulazione 105.14
Percent Purity 96%