Learn More
4-Vinylpyridine (stabilized with hydroquinone), TRC
Codice prodotto. 30457040
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457040 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457040 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV4875055ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Vinylpyridine (stabilized with hydroquinone)
CAS 100-43-6
Formula molecolare C7H7N
Quantità 5 mL
Sinonimo 4-Ethenylpyridine, 2-(4-Pyridyl)ethylene, NSC 18256, γ-Vinylpyridine
InChI Formula InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H,1H2
SMILES C=Cc1ccncc1
IUPAC Name 4-ethenylpyridine
Molecular Weight (g/mol) 105.14
Peso formulazione 105.0578