Learn More
4-Vinylsyringol, TRC
Codice prodotto. 30240858
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240858 500 mg 500mg
30240790 250 mg 250mg
30240554 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30240858 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV280000500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28343-22-8
Formula molecolare C10 H12 O3
Molecular Weight (g/mol) 180.2
Sinonimo 4-Ethenyl-2,6-Dimethoxyphenol, 2,6-Dimethoxy-4-Ethenylphenol, 2,6-Dimethoxy-4-Vinylphenol, 3,5-Dimethoxy-4-Hydroxystyrene, 4-Vinyl-2,6-Dimethoxyphenol, Canolol, Syringlyethene, Vinylsyringol
IUPAC Name 4-ethenyl-2,6-dimethoxyphenol
SMILES Coc1Cc(C=C)Cc(Oc)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Vinylsyringol
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H12O3/c1-4-7-5-8(12-2)10(11)9(6-7)13-3/h4-6,11H,1H2,2-3H3
Peso formulazione 180.0786