Learn More
Fisherbrand™ 4-Way Clinical Rack
Codice prodotto. 16370402 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Blue, Purple, Green, Red, Natural
Green
Natural
Purple
Dimensione della confezione:
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16370402 Green pezzi 5
16340402 Blue, Purple, Green, Red, Natural pezzi 5
16350402 Blue pezzi 5
16360402 Purple pezzi 5
16380402 Natural pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16370402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00€
    85.19€ / pezzi 5
    Risparmia 12.81€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The 4-Way Clinical Tube Rack is the only tube rack specifically designed to hold round, flat and conical blood collection and culture tubes. It holds multiple tube sizes without multiple racks.
  • Accommodates all brands of 13 and 16 mm round, flat and conical bottom blood collection and culture tubes.
  • Only 4-way rack available with a six way connection.
  • Link different or the same well sizes, end to end or side by side, in any orientation.
  • Customize the rack to fit the number of wells required, infinite units can be linked together or use one standalone unit.
  • Uniformly spaced wells help eliminate pipetting errors which enables more accurate results.
  • Molded alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes.
  • Robust, made from polypropylene that is chemical resistant and easy to clean.
  • Racks can be used in water baths and placed in freezers.
  • Assorted color pack available for color coding options.
  • Patent Pending
  • Autoclavable
Specifica
Divisori a celle No
Dichiarazioni di pulizia Cleaned with mild detergents and autoclavable
Chiusura inclusa No
Descrizione 4-Way Clinical Rack 5 pack
Autoclavabile Autoclavable
Colore Green
Capacità Tubes (13 mm), Tubes (16 mm)
Materiale Polypropylene
Posizioni 18
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Clinical Tubes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker
N. di rack 5
Imballaggio Shrink Wrap
Quantità 5 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 121°C
Dimensioni (L x P x A) 9.1 x 2.8 x 3.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.8 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 13 mm, 17 mm
Peso (sistema imperiale) 0.28 lb.
Peso (sistema metrico) 0.11 kg
Include Rack
Product Type Blood Tube Rack
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 9.5 cm
Matrice Side A: 6 x 3, Side B: 6 x 2, Side C: 6 x 3, Side D: 6 x 2
Larghezza (sistema metrico) 7.0 cm