Learn More
Thermo Scientific™ 4-Way Flipper™ Racks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11520125 Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Arancione fluorescente
Rosa fosforescente
Verde fluorescente
Dimensione della confezione:
pezzi 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
11520125 Arancione fluorescente pezzi 20
11530125 Rosa fosforescente pezzi 20
10321031 Verde fluorescente pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11520125 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 8860
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hold thirty-two 0.5mL, thirty-two 1.5mL, twelve 15mL or four 50mL tubes, each on a different side, using Thermo Scientific™4-Way Flipper™ Racks.
Hold thirty-two 0.5mL, thirty-two 1.5mL, twelve 15mL or four 50mL tubes, each on a different side, using Thermo Scientific™ 4-Way Flipper™ Racks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rack flipper a 4 vie
Colore Arancione fluorescente
Capacità Provette da 0.5 ml, 1.5 ml, 15 ml o 50 ml, 15 mL, Tubes (50 mL)
Posizioni Trentadue provette da 0.5 ml, trentadue da 1.5 ml, dodici da 15 ml o quattro da 50 ml, ciascuna su un lato diverso
Forma Rettangolare
Product Type Rack a 4 vie Flipper