Learn More
Gilac™ 40 L Ingredients Container with Lid
Beschreibung
- Guarantees hygienic storage of ingredients (with lid).
- Easily accessible.
- Completely smooth bottom with no visible screws.
- Rounded corners and completely smooth walls for easy cleaning.
- Container stackable (with optional lid) and nestable.
- Compatible with GILAC universal 600 x 400 rolling dollies for easy handling.
- The 40 L ingredients container can be stacked on a 80 L ingredients container, on a rectangular or a 600 x 400 HACCP container.
- Wide range of colored lids are available.
- A single range of lids for 40 L and 80 L ingredients containers.
- Container designed in slightly transparent HDPE, allowing the content and level of material to be seen.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Storage Tote |
| Materiale | HDPE |
| Colore | Clear |
| Forma | Rectangular |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?