Learn More
Lipomed 40 mg/dL Aq. Ethanol Standard Solution, 40 mg/dL in Water
Codice prodotto. 30457420
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
10 x 1 mL
50 x 1 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30457420 50 x 1 mL
30461517 5 x 1 mL
30459746 10 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457420 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMETH0401ML50AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Lipomed's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol
CAS 64-17-5
Nomi componenti o analita Ethanol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C2 H6 O
Concentrazione 40 mg/dL
Sinonimo Ethanol
InChI Formula InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES CCO
IUPAC Name ethanol
Solvent or Matrix Water
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 46.07
Quantità 50 x 1 mL
Peso formulazione 46.0419