Learn More
Stomacher™ 400 Eco Bags
Descrizione
- 30% smaller bags, reduces plastic use and waste
- For use with Stomacher™ EVO lab blender only
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Tipo di chiusura | Open |
| Da utilizzare con (applicazione) | Performing sample preparation methods for 25 g Pathogen tests |
| Dimensioni (L x P) | 17.7 x 20 cm |
| Product Type | Blender Bag |
| Spessore (sistema metrico) | 65 μm |