Learn More
Thermo Scientific™ 4000 Series Monosized Particles
Codice prodotto. 11583103 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.994± 0.021µm
1.019 µm ± 0.015 µm
1.1 μm
1.3 μm
1.6 μm
1.8 μm
1.999 ± 0.020µm
2.5 μm
3.002 µm ± 0.019 µm
4 μm
4.993 µm ± 0.040 µm
6 μm
7 μm
8 μm
9 μm
10.00 ± 0.08µm
12 μm
14.97 µm ± 0.10 µm
19.99 µm ± 0.25 µm
24.61 µm ± 0.22 µm
29.75 µm ± 0.56 µm
40 μm
50.2 µm ± 0.3 µm
60 μm
70 μm
80 μm
100 µm ± 1.5 µm
110 μm
138 µm ± 2.0 µm
161 ± 3.1µm
200 μm
240 μm
280 μm
300 μm
400 μm
500 μm
550 μm
650 μm
750 μm
1000 μm
Dimensione della confezione:
15mL
1g
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11583103 0.994± 0.021µm 15mL
11593103 1.019 µm ± 0.015 µm 15mL
11889742 1.1 μm 15mL
10564775 1.3 μm 15mL
11809752 1.6 μm 15mL
11819752 1.8 μm 15mL
11829752 2.5 μm 15mL
11839752 1.999 ± 0.020µm 15mL
11849752 3.002 µm ± 0.019 µm 15mL
11859752 4 μm 15mL
11583113 4.993 µm ± 0.040 µm 15mL
11879752 6 μm 15mL
11889752 7 μm 15mL
11899752 8 μm 15mL
11809762 9 μm 15mL
11533123 10.00 ± 0.08µm 15mL
10094637 12 μm 15mL
10550924 14.97 µm ± 0.10 µm 15mL
11849762 19.99 µm ± 0.25 µm 15mL
11573123 24.61 µm ± 0.22 µm 15mL
11879762 29.75 µm ± 0.56 µm 15mL
13495718 40 μm 15mL
11889762 40 μm 15mL
11503133 50.2 µm ± 0.3 µm 15mL
11809772 60 μm 15mL
12687626 60 μm 15mL
11523133 70 μm 15mL
11533133 80 μm 15mL
11543133 100 µm ± 1.5 µm 15mL
11849772 110 μm 15mL
11859772 138 µm ± 2.0 µm 15mL
11869772 161 ± 3.1µm 15mL
10793507 200 μm 1g
11889772 240 μm 1g
15356004 280 μm 1g
10391675 300 μm 1g
10575265 400 μm 1g
11819782 500 μm 1g
11829782 550 μm 1g
10450185 650 μm 1g
11849782 750 μm 1g
10545074 1000 μm 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Codice prodotto. 11583103 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 4009A
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Minimize response of analytic systems to shape effects with monosized particles.
Minimize response of analytic systems to shape effects with Thermo Scientific™ 4000 Series Monosized Particles, excellent for use with any application that requires a NIST™ traceable size standard with a very narrow standard deviation.
Caratteristiche:
  • Particle spheres are used instead of irregularly shaped particles.
  • ™™
  • Size distribution and uniformity are measured by electrical resistance analysis or optical microscopy.
  • μ
  • μ
Informazioni per l'ordine:
μ μ Packages are lot-numbered for convenient technical service and support after the sale.
™ In addition to this line of polymer size standards, we also offer calibration standards in silica and glass materials. Ask our technical service department for information about specific applications or other product needs not listed here.
Comprende:
Certificate of Calibration and Traceability to NIST, which includes a description of the calibration method and its uncertainty; Table of chemical and physical properties; Material Safety Data Sheet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additivo Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità
Certificazione/Conformità Ogni confezione di standard contiene un certificato di calibrazione e tracciabilità NIST che include una descrizione del metodo di calibrazione e della rispettiva incertezza, nonché una tabella delle proprietà chimiche e fisiche.
Concentrazione 1.00% solids
Content And Storage Store in a tightly closed container, between 4° to 30°C. Keep bottle upright and tightly sealed. Miscelare il prodotto mediante delicata agitazione in vortex o inversione manuale.
Contenuto Particelle di polimeri in acqua
Descrizione Particelle tracciabili al NIST per la calibrazione dei contaparticelle laser
Colore White or Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni deviazione standard dimensione ridotta
Materiale Polistirene
Product Type Particelle a dimensioni standard
Include Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
Densità particelle 1.05g/cm³
Quantità 15mL
Indice di rifrazione °
Distribuzione dimensionale s = 0.010µm, 1.0% CV
Stabilità Product stable for a minimum of 24 months
Diametro (sistema metrico) 0.994± 0.021µm