Learn More
Fisherbrand™ 40mm PP Screw Seal, Black, Closed top, Assembled septum
Codice prodotto. 11580605 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11580605 Black pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11580605
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
  • 40mm
  • PP
  • Screw Cap
  • Closed top
  • Combination Seal
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE Virginal
Colore Black
Diametro (sistema metrico) esterno 40 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 0.5 mm
Product Type Screw Cap