missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ 40nm Colloidal Gold Nanoparticles 1 OD

Codice prodotto. 18001374 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18001374 100 mL 100mL
18084804 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For Research Use Only
Codice prodotto. 18001374 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 2010100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For Research Use Only
  • Uniform Shape
  • Low co-efficient of variation in terms of size
  • High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
  • Available at high concentrations to simplify assay development
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Quantità 100 mL
Bersaglio 40nm Colloidal Gold Nanoparticles 1 OD
Product Type Antibody Labeling Kit
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.