Learn More
Fisherbrand™ 43.2mm Septum for SCHOTT Screw Caps
Codice prodotto. 12941011 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Beige, Cream
Gray, Red
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
2.5 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
12941011 Beige, Cream 3.2 mm pezzi 100
16378387 Gray, Red 1.6 mm pezzi 500
16368387 Beige, Cream 3.2 mm pezzi 500
16388387 Gray, Red 2.5 mm pezzi 500
11510615 Gray, Red 2.5 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12941011
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • For use with SCHOTT Screw Caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore Beige, Cream
Diametro (sistema metrico) esterno 43.2 mm
Materiale PTFE, Silicone
Quantità 500
Spessore (sistema metrico) 3.2 mm