Learn More
Brady™ 4500 Series Thermal Transfer Ribbons
Descrizione
- Offers environmental resistance against smearing and chemicals
- Sharp-edge print quality to maximize bar code readability
Specifica
Specifica
| Product Type | Printer Ribbon |
| Colore | Silver |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, PAM 3000, BBP81 Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus 600, BBP72 Label Printer |
| Materiale | Wax |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.4 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300.00 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 83 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 25.4 mm I.D. |
| Dimensioni (L x P) | 984 ft. x 3.27 in. |
| Descrizione | Silver 4500 Series Thermal Transfer Printer Ribbon |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?