Learn More
Brady™ BBP11 BBP12 R4900 Series Printer Ribbon
Codice prodotto. 12712447 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12712447 Black Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12712447 Fornitore Brady™ N. del fornitore 804793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.57€
    23.66€ / pezzi 1
    Risparmia 6.91€
    22% Sconto
In stock
Questo nastro ha una straordinaria resistenza alle sbavature ad alte temperature e una resistenza superiore ai solventi
  • This ribbon has superb smear resistance at high temperatures and superior solvent resistance.
Specifica
Product Type Printer Ribbon
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer
Materiale Poliestere
Lunghezza (sistema imperiale) 76.55 yd.
Larghezza (sistema imperiale) 2.56 in.
Lunghezza (sistema metrico) 70 m
Larghezza (sistema metrico) 65 mm
Spessore (sistema imperiale) 0.00018 in.
Spessore (sistema metrico) 0.0045 mm
Diametro (sistema metrico) 12.7 mm I.D.
Dimensioni (L x P) 70 m x 65 mm
Descrizione Black 4900 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Lati stampabili Ink side out
Quantità 1 Ea.