Learn More
Brady™ Keyed Different Safety Padlocks with 1.5 in. Shackle, Blue
Codice prodotto. 11876043 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 Pk.
Dimensione della confezione:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11876043 6 Pk. 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11876043 Fornitore Brady™ N. del fornitore 051344
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    123.46€ / pezzi 1
    Risparmia 14.54€
    10% Sconto
In stock
Safer alternative to metal locks for lockout applications
  • Compact and lightweight
  • Temperature, chemicals, corrosion and tamper resistant
  • Nonconductive and nonsparking
  • Insulated cylinder for protection from shocks
  • Features ribbed design for easy gripping and handling
  • Language labels: English, French and Spanish
  • Custom keying and charting available
  • Lock body: 2D x 3.8W x 4.4cm H (0.8 x 1.5 x 1.75 in.)
Specifica
Product Type Keyed Different Safety Padlock
Alternate Part Number SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BLUE 6/PAC
Colore Blue
Materiale Plastic
Descrizione Safety Padlocks - Standard
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 0.63 cm
Dimensioni (L x P) 38.50 x 86.50 mm
Altezza (sistema metrico) 86.50 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 38.00 mm
Include 3 labels/ lock, 1 English, 1 French, 1 Spanish label
Material (Shackle) Steel
N. di perni 6
Quantità 6 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 38.50 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 33.00 mm