Learn More
Brady™ IP Printer Enabled 4400 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
Codice prodotto. 11593015 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
Dimensioni (L x P):
984 ft. x 2.36 in.
984 ft. x 3.27 in.
984 ft. x 4.3 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11593015 Red 984 ft. x 2.36 in. Pezzo
11553035 Red 984 ft. x 4.3 in. Pezzo
11513025 Green 984 ft. x 2.36 in. Pezzo
11573015 Blue 984 ft. x 2.36 in. Pezzo
11503025 Green 984 ft. x 3.27 in. Pezzo
11563035 Blue 984 ft. x 3.27 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11593015 Fornitore Brady™ N. del fornitore 066049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    159.77€ / pezzi 1
    Risparmia 18.23€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
High density ribbon offers solvent, high heat and scratch resistance
  • Includes spindle
  • Compatible with IP300, IP600 printers
  • Core inside diameter: 25.40mm (1 in.), ink side out
Specifica
Product Type Nastro stampante a trasferimento termico
Colore Red
Da utilizzare con (apparecchiatura) IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer
Materiale Resin
Print Technology Thermal Transfer
Lunghezza (sistema imperiale) 984 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2.36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 300 m
Larghezza (sistema metrico) 5.99 cm
Diametro (sistema metrico) 25.4 mm I.D.
Dimensioni (L x P) 984 ft. x 2.36 in.
Descrizione Red 4400 Series Thermal Transfer Printer Ribbon - Brady IP Printer Enabled
Formato IP™ Enabled
Lati stampabili Ink side out
Quantità 1 Ea.
Alternate Part Number IP-R4400-RD