Learn More
Brady™ IP Printer Enabled 6200 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
Codice prodotto. 12899868 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
984 ft. x 1.5 in.
984 ft. x 2.36 in.
984 ft. x 3.27 in.
984 ft. x 4.3 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
12899868 984 ft. x 4.3 in. Pezzo
12869868 984 ft. x 1.5 in. Pezzo
12879868 984 ft. x 2.36 in. Pezzo
12889868 984 ft. x 3.27 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12899868 Fornitore Brady™ N. del fornitore 066044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    218.39€ / pezzi 1
    Risparmia 24.61€
    10% Sconto
In stock
Designed for harsh environment labeling applications
  • Includes spindle
  • Chemical, abarasion and heat resistant
  • Compatible with IP300, IP600 printers
  • Core inside diameter: 25.40mm (1 in.), ink side out
Specifica
Product Type Nastro stampante a trasferimento termico
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer
Materiale Resin
Print Technology Thermal Transfer
Lunghezza (sistema imperiale) 984 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 300 m
Larghezza (sistema metrico) 10.9 cm
Diametro (sistema metrico) 25.4 mm I.D.
Dimensioni (L x P) 984 ft. x 4.3 in.
Descrizione Black 6200 Series Thermal Transfer Printer Ribbon - Brady IP Printer Enabled
Formato IP™ Enabled
Lati stampabili Ink side out
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Da utilizzare con (applicazione) Harsh environment labeling
Quantità 1 Ea.
Alternate Part Number IP-R6207