Learn More
Brady™ B-488 High-Performance Polyester BMP71 Printer Labels
Used to identify property from components to finished products
43.05€ - 101.00€
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised; CSA Accepted
Descrizione BMP71 Label Printer Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Matte
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensioni (sistema imperiale) Dimensioni (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (sistema imperiale) Dimensioni (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11735673
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114865
0.9 x 0.9 in. 22.8 x 22.8 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11725673
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114857
0.75 x 0.9 in. 19.05 x 22.8 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11715703
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114858
1.9 x 0.25 in. 48.2 x 6.35 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Made of High-Performance Polyester
  • Allow printed information and barcodes/data codes to remain legible and scannable in harsh environments
Applications:
Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General Identification, General Purpose ID, Rating Plates, Slide, Through Hole - Top
Certifications
UL listed, CSA, AGA
Specifica
Specifica
UL Recognised; CSA Accepted
Permanent Acrylic
Matte
Label
1
0.091 mm
BMP71 Label Printer Labels
White
Polyester (B-488)
BMP™71 Printer
-40°C to +160°C