Learn More
Fisherbrand™ Termometri Traceable™ Ultra™ per frigorifero/congelatore
Codice prodotto. 15527593 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di sonda:
1 Bottle and 1 Bullet Probe
1 Plastic Bottle Probe
1 x 5 mL Vaccine Bottle Probe
2 Plastic Bottle Probes
2 x 5 mL Vaccine Bottle Probe
Sonda Obe Bullet
Sonda per flaconi One
Two Bottle Probes
Two Bullet Probes
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di sonda Dimensione della confezione
15527593 Sonda Obe Bullet Pezzo
15507593 Sonda per flaconi One Pezzo
15517593 Two Bottle Probes Pezzo
15537593 Two Bullet Probes Pezzo
15547593 1 Bottle and 1 Bullet Probe Pezzo
15557593 1 x 5 mL Vaccine Bottle Probe Pezzo
15567593 2 x 5 mL Vaccine Bottle Probe Pezzo
15550765 2 Plastic Bottle Probes Pezzo
15540765 1 Plastic Bottle Probe Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15527593
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Supporto pieghevole, cavo micro da 10 piedi, montaggio a parete, Velcro™, bande magnetiche
Monitoraggio simultaneo di due aree diverse
I termometri per frigorifero/congelatore Fisher Scientific™ Traceable™ Ultra™ sono stati ideati per soddisfare gli attuali requisiti CDC per conservazione e monitoraggio di vaccini. Monitoraggio simultaneo di due aree diverse.
  • Designed to meet current CDC requirements for vaccine storage and monitoring
  • Triple display simultaneously shows min., max. and current temperatures for a specified probe
  • Smart-Alarm™ with visual and audible indicators signal continuously when an out-of-range condition is sensed
  • Alarm continues even after unit returns to non-alarm conditions and is programmable in 0.1° increments
  • °C/°F switchable
  • Enclosed temperature-buffered sensor to accurately monitor temperatures in one or two different areas in refrigerators, freezers, water baths and incubators
  • Solid-state probe sealed in a miniature bottle (1 x 2.5 in.) eliminates mercury contamination and rapid temperature changes when refrigerator door is opened
  • Miniature bottle is filled with nontoxic glycol, generally recognized as safe (GRAS) by FDA thereby eliminating concerns about contact with food or drinking water
  • Features high-impact, chemical-resistant ABS plastic case (2.75 x 4.25 x 0.75 in.)
  • Ten-foot micro-cable permits refrigerator doors to close on it
  • Range: -50° to +70°C (-58° to +158°F)
  • Accuracy: ±0.5°C between -30° to +50°C, otherwise ±1°C
  • Resolution: 0.1°
  • Sampling Rate: 30 seconds
Certifications
Il certificato Traceable™ con numero di serie individuale è fornito da un laboratorio di calibrazione ISO/IEC 17025:2005 accreditato da A2LA; indica la riconducibilità agli standard NIST.
Specifica
Riempimento bottiglia Glicole atossico
Dimensioni della bottiglia 2.5 x 6.3 cm (1 x 2.5 in)
Certificazione/Conformità Tracciabile NIST
Dimensioni (L x P x A) 7 x 10.8 x 2 cm (2.75 x 4.25 x 0.75 in)
Da utilizzare con (applicazione) Monitoraggio della temperatura in congelatori, bagnomaria, blocchi riscaldanti, incubatori e refrigeratori
Include Certificato Traceable™, supporto pieghevole, cavo micro da 10 piedi, montaggio a parete, Velcro™, bande magnetiche
Lunghezza (sistema metrico) 7 cm
Materiale Plastica ABS
Tipo di sonda Sonda Obe Bullet
Risoluzione 0.1°
Peso (sistema imperiale) 4 once
Peso (sistema metrico) 113.4 g
Product Type Termometro per frigorifero/congelatore Ultra
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) −50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da −58° a +158°F
Temperature Range (Metric) Da -50 °C a +70 °C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Monitoring Temperature in Freezer, Water Bath, Heating Block, Incubator and Refrigerator
Accuracy ±0.5°C tra -30 e +50°C, altrimenti ±1°C
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 6.99 cm