Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ Strip Plates
Codice prodotto. 11633189 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Total Volume (Metric) Well:
350 μL
360 μL
Rottura:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Total Volume (Metric) Well Rottura unitSize
11633189 360 μL No pezzi 100
11643189 350 μL Yes pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11633189 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 782300
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Non-treated surface strip plates designed to maximize sample recovery and minimize cross-contamination.
  • Medium binding and non-sterile
  • Transparent with flat bottoms
  • Available with or without grid
  • Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase, and non-cytotoxic
With grid: Individual strips can be removed from the plate and reinserted. Strips can also be divided into 8 individual vessels and inserted separately into the frame plate.
Without grid: Individual strips can be removed from the frame and reinserted. Strips are not divisible.
Applications: Ideal for homogeneous assays, screening and storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Alphanumeric
Rottura No
Proprietà di legame Untreated
Certificato Life Science Quality
Formato Strip Plate
Matrice 12 x 8
Autoclavabile Not Autoclavable
Binding Type Medium Binding
Colore Clear
Monouso Single-use
Product Type Strip plates
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microplate readers
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 360 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 360 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Total Volume (Metric) Well 360 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) Homogeneous assays, screenings, and storage
Include 96-well strip plate
Quantità 100/Pk.
Senza RNasi Yes
Target Molecule Immunoglobulin G (IgG)