Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Microplate Lids
Codice prodotto. 10337483 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
1536-well Standard Plate
384-well Plate
96-well Plate
96-well Standard Plate
N. per confezione:
50
100
Anelli di condensazione:
No
Yes
Altezza (sistema metrico):
4.5 mm
5.5 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Plate Compatibility N. per confezione Anelli di condensazione Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10337483 96-well Standard Plate 100 Yes 8 mm pezzi 100
10574584 96-well Standard Plate 100 No 8 mm pezzi 100
10468053 384-well Plate 50 No 4.5 mm pezzi 50
10574774 1536-well Standard Plate 50 No 5.5 mm pezzi 50
15600499 96-well Plate 100 Yes - pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10337483 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 782150
In stock
Aggiungi al carrello
CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY plate covers for protection of samples, reaction batches, or cell cultures from contamination and evaporation.
  • Made from crystal-clear polystyrene
  • Cut-corner sets orientation of lid
  • Stackable
Lids with condensation rings available for 96-well standard plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Materiale Polystyrene
Sterilità Non-sterile
No. of Wells 96
Altezza (sistema metrico) 8 mm
Anelli di condensazione Yes
N. per confezione 100
Barriera evaporazione No
Product Type Microplate Cover
Adesivo None
Temperature Range (Metric) <-20°C
Forma pozzetto All well shapes
Plate Compatibility 96-well Standard Plate
Angoli di taglio Yes