Learn More
Beschreibung
- Made from crystal-clear polystyrene
- Cut-corner sets orientation of lid
- Stackable
Lids with condensation rings available for 96-well standard plates
Spezifikation
Spezifikation
| Colore | Transparent |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Non-sterile |
| No. of Wells | 96 |
| Anelli di condensazione | Yes |
| N. per confezione | 100 |
| Barriera evaporazione | No |
| Da utilizzare con (applicazione) | For protection of samples, reaction batches or cell cultures from contamination and evaporation |
| Product Type | Microplate Cover |
| Adesivo | None |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?