Learn More
Hamilton™ Gastight Microliter™ Syringes: RN Termination, No Needle Included
Codice prodotto. 10152702
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
Modello:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Dimensione della confezione:
Pezzo
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Modello Dimensione della confezione
10152702 1 mL 1001 Pezzo
10335772 500 μL 1750 Pezzo
10759594 250 μL 1725 Pezzo
10079742 100 μL 710 Pezzo
10476323 250 μL 725 Pezzo
11577864 500 μL 750 Pezzo
10374923 10 μL 701 Pezzo
11517624 25 μL 702 Pezzo
10438353 50 μL 705 Pezzo
10018132 10 mL 1010 Pezzo
10445112 5 mL 1005 Pezzo
11562515 250 μL 1825 Pezzo
10070892 2.5 mL 1002 Pezzo
10737453 50 μL 1805 Pezzo
10049492 25 μL 1802 Pezzo
10523765 100 μL 1810 RN Pezzo
10080234 10 μL 1801 RN Pezzo
10444805 5 μL 75RN Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 10152702 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 764901
Save Up to 60% on Contract Testing Essentials
Usa il codice promozionale 28025
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
  • PTFE coating from point for 0.75 in.
  • For dispensing both liquids and gases
  • Precision-machined polymer plunger tip that creates leak-free seal
Available as replacement needle for installing into standard removable needle (RN) syringe; Needles sold separately
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Gastight
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.181 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.355 in.
Diametro (sistema metrico) interno 4.61 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 9.02 mm
Modello 1001
Volume (sistema metrico) 1 mL
Tipo di collegamento Removable