Learn More
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer - Ochre
Indoor/Outdoor vinyl grade conforms to irregular, smooth or rough surfaces
61.20€ - 106.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | BS5609:1986 Section 2 and section 3 |
---|---|
Descrizione | BMP71 Label Printer Tapes |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | Ochre |
Finitura | Gloss |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11715643
|
Brady™
142385 |
15.24 m x 1.27 cm (50 ft. x 0.5 in.) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11745623
|
Brady™
142383 |
15.24 m x 5.08 cm (50 ft. x 2 in.) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Vinyl film with permanent adhesive
- Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
- Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
- Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)
Specifica
BS5609:1986 Section 2 and section 3 | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Vinyl Tape | |
BMP™71 Printer | |
1 Ea. | |
0.102 mm | |
15.24 m |
BMP71 Label Printer Tapes | |
Ochre | |
Vinyl (B-595) | |
Labeling pipes, walls, equipment, windows | |
1 | |
-40°C to +82°C | |
50 ft. |