Learn More
Metro™ Starsys™ Supply Mobile Unit
Codice prodotto. 15907261
Cambia vista
Click to view available options
N. di ripiani:
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di ripiani Dimensione della confezione
15907261 4 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15907261 Fornitore Metro™ N. del fornitore SXRS76CM5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4805.00€
    3860.78€ / pezzi 1
    Risparmia 944.22€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Stand-alone products with non-locking doors.
  • 2 Wire shelves (2)
  • Non-locking doors
Specifica
Product Type Supply Mobile Unit
Colore Taupe
Dimensioni (L x P x A) 24.875 x 22.75 x 78.3 in.
Materiale Polymer
N. di ripiani 4