Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 8000 D MWCO Standard RC Pre-wetted Dialysis Kits
With Pre-wetted ready-to-use tubing, not requiring soaking to remove glycerol
127.00€ - 148.00€
Specifica
Quantità 1 m Tubing/Kit
Visualizza altre specifiche
Includes:
  • 1 meter of Spectra/Por 6 Dialysis Tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyancy)
  • 1 Weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 5 Tubing Opening Picks
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15310732
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132579T
0.45 mL/cm vol./length 7.5 mm
127.00€
1m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15350732
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132586T
7.9 mL/cm vol./length 32 mm
148.00€
1m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15330732
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132582T
3.3 mL/cm vol./length 20.4 mm
127.00€
1m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15340732
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132584T
5.1 mL/cm vol./length 25.5 mm
127.00€
1m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15320732
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132580T
1.8 mL/cm vol./length 15 mm
127.00€
1m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Clear, flexible, study standard grade Regenerated Cellulose (RC) dialysis membrane
  • Membrane packaged wet in preservative solution of 0.05% sodium azide
  • Kits available in 1m tubing lengths ideal for membrane evaluation and qualification
  • Include a pair of closures and convenient tubing opening picks
Specifica
Specifica
1 m Tubing/Kit