Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 2000 D MWCO Standard RC Pre-wetted Dialysis Kits
With Pre-wetted ready-to-use tubing, not requiring soaking to remove glycerol
127.00€ - 168.00€
Specifica
MWCO | 2 kDa |
---|---|
Quantità | 1 m Tubing/Kit |
Includes:
- 1 meter of Spectra/Por 6 Dialysis Tubing
- 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyancy)
- 1 Weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- 5 Tubing Opening Picks
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15300742
|
Spectrum™
132625T |
4.6 mL/cm vol./length | 24 mm |
148.00€
1m |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15310742
|
Spectrum™
132633T |
6.4 mL/cm vol./length | 29 mm |
168.00€
1m |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15390732
|
Spectrum™
132620T |
1.1 mL/cm vol./length | 11.5 mm |
127.00€
1m |
Spedizione stimata: 19-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Clear, flexible, study standard grade Regenerated Cellulose (RC) dialysis membrane
- Membrane packaged wet in preservative solution of 0.05% sodium azide
- Kits available in 1m tubing lengths ideal for membrane evaluation and qualification
- Include a pair of closures and convenient tubing opening picks
Specifica
2 kDa | |
1 m Tubing/Kit |