Learn More
4beta-Hydroxy Cholesterol 4-Acetate, TRC
Codice prodotto. 30408306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30408306 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30408306 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH91798525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4beta-Hydroxy Cholesterol 4-Acetate
CAS 2515-18-6
Formula molecolare C29H48O3
Quantità 25 mg
Sinonimo (3beta,4beta)-Cholest-5-ene-3,4-diol 4-Acetate, 4beta-Acetoxycholest-5-en-3beta-ol
InChI Formula InChI=1S/C29H48O3/c1-18(2)8-7-9-19(3)22-12-13-23-21-10-11-25-27(32-20(4)30)26(31)15-17-29(25,6)24(21)14-16-28(22,23)5/h11,18-19,21-24,26-27,31H,7-10,12-17H2,1-6H3/t19-,21+,22-,23+,24+,26+,27+,28-,29-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[C@H](OC(=O)C)[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC Name [(3S,4S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-4-yl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 444.69
Peso formulazione 444.3603