Learn More
4Beta-Hydroxy Cholesterol 4-Acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4beta-Hydroxy Cholesterol 4-Acetate |
| CAS | 2515-18-6 |
| Formula molecolare | C29H48O3 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | (3beta,4beta)-Cholest-5-ene-3,4-diol 4-Acetate, 4beta-Acetoxycholest-5-en-3beta-ol |
| InChI Formula | InChI=1S/C29H48O3/c1-18(2)8-7-9-19(3)22-12-13-23-21-10-11-25-27(32-20(4)30)26(31)15-17-29(25,6)24(21)14-16-28(22,23)5/h11,18-19,21-24,26-27,31H,7-10,12-17H2,1-6H3/t19-,21+,22-,23+,24+,26+,27+,28-,29-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[C@H](OC(=O)C)[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC Name | [(3S,4S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-4-yl] acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 444.69 |
| Peso formulazione | 444.3603 |