Learn More
4Beta-Phorbol 12-Myristate 13-Acetate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4Beta-Phorbol 12-Myristate 13-Acetate |
| Quantità | 2.5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30?,32-,34-,35-,36?/m1/s1 |
| Peso formulazione | 616.3975 |