missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4EBP1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. p-200066752 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mg
Dimensione della confezione:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18502560 0.025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18502560 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP1766210.025mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

4EBP1 Polyclonal specifically detects 4EBP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene 4EBP1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 2.5-10 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2-20 μg/mL
Formulazione PBS with 0.02% Sodium Azide
N. accesso geni NP_004086
Alias gene 4E-BP1, eIF4E-binding protein 1, eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1,4EBP1,4E-BP1BP-1, eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1, PHAS-IMGC4316, Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1
Simboli geni EIF4EBP1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human 4E-BP1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of 4E-BP1. Amino Acid Squence: NSPEDKRAGGEESQ
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.025 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1978
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.