Learn More
4EGI-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470398
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16470398 5 mg -
16437938 10 mg -
16433877 50 mg 50mg
16423706 25 mg -
16447736 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16470398 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19831
MedChemExpress 4EGI-1 is an inhibitor of eIF4E/eIF4G interaction, with a Kd of 25 μM against eIF4E binding.
4EGI-1 is an inhibitor of eIF4E/eIF4G interaction, with a Kd of 25 μM against eIF4E binding.
Specifica
Materiale o nome chimico 4EGI-1
Forma fisica Solid
CAS 315706-13-9
Colore Gray
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H12Cl2N4O4S
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 35 mg/mL (77.56 mM)
SMILES O=C(O)/C(CC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)=N/NC2=NC(C3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)=CS2
Molecular Weight (g/mol) 451.28
Peso formulazione 451.28
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only