Learn More
Tocris Bioscience™ 4EGI-1
Codice prodotto. 30002065
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30002065 50 mg 50mg
30002056 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30002065 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 4800/50
Inhibits eIF4E:eIF4G subunit interaction
Inhibitor of eIF4E:eIF4G interaction; prevents eIF4E binding to eIF4G. Binds eIF4E and inhibits cap-dependent translation but not initiation factor-independent translation. Exhibits activity against Jurkat and A549 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 315706-13-9
Formula molecolare C18H12Cl2N4O4S
Specifica
Materiale o nome chimico Protein-synthesizing GTPase Compounds
Quantità 50 mg
Peso formulazione 451.28
Purezza >98%
Peso molecolare 451.28