Learn More
4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10249612
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10249612 250 mg 250mg
10311573 1 g 1g
10362245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10249612 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC39001CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 39793-31-2
Formula molecolare C7H5NO2S
Molecular Weight (g/mol) 167.182
Numero MDL MFCD07368542
InChI Key PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3,2-b pyrole-5-carboxylic acid, 4wl, d-amino acid oxidase inhibitor, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, thiopheno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 2,3-d pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3 pound not2-b pyrrole-5-carboxylic acid
PubChem CID 4961254
IUPAC Name 4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
SMILES C1=CSC2=C1NC(=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4H-Thieno[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 167.19
Percent Purity 97%