Learn More
(4R,12aS)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic Acid, Mikromol
Codice prodotto. 30457453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457453 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457453 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3758.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(4R,12aS)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (4R,12aS)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic Acid
CAS 1246616-73-8
Nomi componenti o analita (4R,12aS)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H14 N2 O6
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo (4R,12As)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2h-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic Acid, 2H-Pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid, 3,4,6,8,12,12a-hexahydro-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-, (4R,12aS)-, (4R,12aS)-3,4,6,8,12,12a-Hexahydro-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carbox
InChI Formula InChI=1S/C13H14N2O6/c1-6-2-3-21-8-5-14-4-7(13(19)20)10(16)11(17)9(14)12(18)15(6)8/h4,6,8,17H,2-3,5H2,1H3,(H,19,20)/t6-,8+/m1/s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES C[C@@H]1CCO[C@H]2CN3C=C(C(=O)O)C(=O)C(=C3C(=O)N12)O
IUPAC Name (4R,12aS)-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,12,12a-tetrahydro-2H-pyrido[5,6]pyrazino[2,6-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 294.26
Quantità 25 mg
Peso formulazione 294.085 g/mol