Learn More
(4R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone, TRC
Codice prodotto. 30371882
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371882 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371882 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4767951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (4R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone
CAS 2514681-44-6
Formula molecolare C15H19NO3
Quantità 1 g
Sinonimo (R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone
InChI Formula InChI=1S/C15H19NO3/c1-15(2,3)13(17)16-12(10-19-14(16)18)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3
SMILES O=C1N(C(C(C)(C)C)=O)[C@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
IUPAC Name (R)-4-benzyl-3-pivaloyloxazolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 261.32
Peso formulazione 261.14