Learn More
(4R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (4R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| CAS | 2514681-44-6 |
| Formula molecolare | C15H19NO3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | (R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H19NO3/c1-15(2,3)13(17)16-12(10-19-14(16)18)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C1N(C(C(C)(C)C)=O)[C@H](CC2=CC=CC=C2)CO1 |
| IUPAC Name | (R)-4-benzyl-3-pivaloyloxazolidin-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 261.32 |
| Peso formulazione | 261.14 |