Learn More
(4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, 98%
Codice prodotto. 10470252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10470252 1 g Glass Bottle 1g
10653742 5 g Glass Bottle 5g
10581734 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10470252 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 297850010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95530-58-8 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95530-58-8
Formula molecolare C6H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 129.16
Numero MDL MFCD00075172
InChI Key YBUPWRYTXGAWJX-YFKPBYRVSA-N
Sinonimo r-4-isopropyl-2-oxazolidinone, r-4-isopropyloxazolidin-2-one, r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-1-methylethyl-, 4r, 4r-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, pubchem8176, r-isopropyloxazolidinone
PubChem CID 641505
IUPAC Name (4R)-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES CC(C)[C@@H]1COC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Punto di fusione 70°C to 73°C
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica -18
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Condizione di rotazione specifica −18° (20°C c=1,ethanol)
Quantità 1 g
Peso formulazione 129.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder