Learn More
(4R,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide (4-Epioxytetracycline), Mikromol™
Codice prodotto. 17992846
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992846 25 mg 25mg
17912786 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17992846 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0554.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(4R,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide (4-Epioxytetracycline)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Epioxytetracycline
CAS 14206-58-7
Nomi componenti o analita 4-Epioxytetracycline
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C22 H24 N2 O9
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Hydroxyquatrimycin, 4-epi-Oxytetracycline, [4R-(4alpha,4abeta,5beta,5abeta,6alpha,12abeta)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, Oxytetracycline Hydrochloride Impurity A, Oxytetracycline Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C22H24N2O9/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31)/t12-,13-,14-,17+,21-,22+/m1/s1
SMILES CN(C)[C@@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
IUPAC Name (4R,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 460.43
Quantità 25 mg
Peso formulazione 460.1482 g/mol