Learn More
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, 99%
Codice prodotto. 10698444 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10698444 5 g Glass Bottle 5g
10061981 1 g Glass Bottle 1g
10434765 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10698444 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 337630050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 77943-39-6 | C10H11NO2 | 177.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77943-39-6
Formula molecolare C10H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 177.2
Numero MDL MFCD00010845
InChI Key PPIBJOQGAJBQDF-VXNVDRBHSA-N
Sinonimo 4r,5s-+-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, 4r,5s-4-methyl-5-phenyloxazolidin-2-one, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r,5s, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, meph-2-oxazolidinone, pubchem6871, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r-cis, 4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 4r-cis, 4alpha-methyl-5alpha-phenyl-2-oxazolidinone
PubChem CID 2733812
IUPAC Name (4R,5S)-4-methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES CC1C(OC(=O)N1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (4R, 5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Punto di fusione 118°C to 121°C
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Brown-Yellow to Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica + 162
Condizione di rotazione specifica + 162.00 (20.00°C c=2,CHCL3)
Quantità 5 g
Peso formulazione 177.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid