Learn More
(4R,6R)-tert-Butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10590522 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10590522 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10590522 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 357990010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifications
Materiale o nome chimico (4R,6R)-tert-Butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
Nota nome 97%
CAS 125971-94-0
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 65.0°C to 70.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C14H23NO4
Numero MDL MFCD03093958
Quantità 1 g
Sinonimo 4r,6r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, tert-butyl 4r,6r-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, tert-butyl 2-4r,6r-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate, 4r,6r-t-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, 4r-cis-1,1-dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, pubchem5924, 3r,5r-6-cyano-3,5-isopropylidenebisoxy hexanoic acid tert-butyl ester, 4r,3r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, 4r,6r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4acetate
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform
InChI Key DPNRMEJBKMQHMC-GHMZBOCLSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CC#N)OC(C)(C)O1
IUPAC Name tert-butyl 2-[(4R,6R)-6-(cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 269.34
PubChem CID 2734287
Peso formulazione 269.34
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder