Learn More
(4R,6S)-5,6-Dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol 7,7-Dioxide, TRC
Codice prodotto. 30457296
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457296 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457296 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3445101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (4R,6S)-5,6-Dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol 7,7-Dioxide
CAS 147128-77-6
Formula molecolare C8H10O3S2
Quantità 1 g
Sinonimo (4R-cis)-5,6-Dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol 7,7-Dioxide, (4R,6S)-5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methylthieno[2,3-b]thiopyran-7,7-dioxide
InChI Formula InChI=1S/C8H10O3S2/c1-5-4-7(9)6-2-3-12-8(6)13(5,10)11/h2-3,5,7,9H,4H2,1H3/t5-,7+/m0/s1
SMILES O[C@@H]1[C@@H](CCC1)N=C(c2ccccc2)c3ccccc3
Molecular Weight (g/mol) 218.29