missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4S)-2-[5-(4-Hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Amoxicillin Diketopiperazines), Mikromol™

Codice prodotto. 17208509
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17208509 100 mg 100mg
30050275 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17208509 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0232.03

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(4S)-2-[5-(4-Hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Amoxicillin Diketopiperazines)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico (4S)-2-[5-(4-Hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Amoxicillin Diketopiperazines)
CAS 94659-47-9
Nomi componenti o analita (4S)-2-[5-(4-Hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Amoxicillin Diketopiperazines)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H19 N3 O5 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Amoxicillin Trihydrate Imp. C (EP), Amoxicillin Imp. C (EP), Amoxicillin USP Related Compound C, Amoxicillin USP RC C, (4S)-2-[5-(4-Hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, Amoxicillin Diketopiperazines, SB-206891, Ph Eur Amoxicillin Impurity C, Amoxicillin Related Compound C, Amoxicillin Trihydrate Impurity C, Amoxicillin Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C16H19N3O5S/c1-16(2)11(15(23)24)19-14(25-16)10-13(22)17-9(12(21)18-10)7-3-5-8(20)6-4-7/h3-6,9-11,14,19-20H,1-2H3,(H,17,22)(H,18,21)(H,23,24)/t9?,10?,11-,14?/m0/s1
SMILES CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)O)C2NC(=O)C(NC2=O)c3ccc(O)cc3
IUPAC Name (4S)-2-[5-(4-hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 365.4
Quantità 100 mg
Peso formulazione 365.1045 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.